3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1751-25G B1751-5G
TCIAB1751-25GEA 2125 NOK
TCIAB1751-25G TCIAB1751-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 70°C
MDL nummer: MFCD00010206
CAS-nummer: 401-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&vid=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %