3,5-Dimethylisoxazole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1767-25ML D1767-250ML
TCIAD1767-25MLEA 460 NOK
TCIAD1767-25ML TCIAD1767-250ML
3,5-Dimethylisoxazole ≥99.0% (by GC)
3,5-Dimethylisoxazole
Formel: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Tetthet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 31°C
MDL nummer: MFCD00003156
CAS-nummer: 300-87-8
EINECS: 206-100-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&vid=e48a28f1b2ced829873e56965ed77d23b82a7b45&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %