3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
F0774-1G F0774-5G
TCIAF0774-1GEA 365 NOK
TCIAF0774-1G TCIAF0774-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00061312
CAS-nummer: 188815-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb34180b8fcb63f0a80754de35f162fff1ed85ca&vid=eb34180b8fcb63f0a80754de35f162fff1ed85ca&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %