3-Methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M2112-1G M2112-5G
TCIAM2112-1GEA 970 NOK
TCIAM2112-1G TCIAM2112-5G
3-Methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
3-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 197°C
Smeltepunkt: 19 °C
Tetthet: 1,0568 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00205641
CAS-nummer: 21535-97-7
EINECS: 244-427-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&vid=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %