3-Phenylpropanal ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde
P0217-25G P0217-100G
TCIAP0217-25GEA 810 NOK
TCIAP0217-25G TCIAP0217-100G
3-Phenylpropanal ≥93.0% (by GC)
3-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 223°C
Smeltepunkt: –42 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 120°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007021
CAS-nummer: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&vid=7361058f330c1ed2cd85248ae1942f7a641fa7ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %