Thiophene-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
T0864-25G T0864-5G
TCIAT0864-25GEA 2050 NOK
TCIAT0864-25G TCIAT0864-5G
Thiophene-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Thiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,28 g/cm³ (24 °C)
Flash punkt: 75°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005466
CAS-nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&vid=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %