4,4-Dimethylcyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
D4149-1G D4149-5G
TCIAD4149-1GEA 610 NOK
TCIAD4149-1G TCIAD4149-5G
4,4-Dimethylcyclohexanone ≥98.0% (by GC)
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Kokepunkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00234965
CAS-nummer: 4255-62-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4b7618d21a5b27931f2cd6821259dab0ec69b88&vid=d4b7618d21a5b27931f2cd6821259dab0ec69b88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C