4,5-Dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2142-25G D2142-5G
TCIAD2142-25GEA 835 NOK
TCIAD2142-25G TCIAD2142-5G
4,5-Dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
4,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
Kokepunkt: 159°C
Tetthet: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00005336
CAS-nummer: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&vid=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %