4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2488-25G D2488-5G
TCIAD2488-25GEA 1300 NOK
TCIAD2488-25G TCIAD2488-5G
4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 64…66 °C
Tetthet: 1,734 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00006109
CAS-nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
FN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcf987dd17b9f07505491625cc09259a462996f6&vid=dcf987dd17b9f07505491625cc09259a462996f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C