4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3519-1G B3519-5G
TCIAB3519-1GEA 380 NOK
TCIAB3519-1G TCIAB3519-5G
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
MW: 176,01 g/mol
Kokepunkt: 75°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068187
CAS-nummer: 10558-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&vid=96b286cec4d3faf439f676ad4e939b2c1e73e349&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %