4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0544-1G F0544-5G
TCIAF0544-1GEA 310 NOK
TCIAF0544-1G TCIAF0544-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Kokepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 57°C
MDL nummer: MFCD00061313
CAS-nummer: 90176-80-0
FN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&vid=2a282deb84b3a36eef0e9e173fc21f75dcfdf7b2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %