4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0545-1G F0545-25G F0545-5G
TCIAF0545-1GEA 245 NOK
TCIAF0545-1G TCIAF0545-25G TCIAF0545-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 80°C
MDL nummer: MFCD00061314
CAS-nummer: 67515-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&vid=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %