(±)-γ-Valerolactone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
V0007-25G V0007-500G
TCIAV0007-25GEA 220 NOK
TCIAV0007-25G TCIAV0007-500G
(±)-γ-Valerolactone ≥98.0% (by GC)
(±)-γ-Valerolactone
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 207°C
Smeltepunkt: -31°C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00005400
CAS-nummer: 108-29-2
EINECS: 203-569-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f7f4f84778c5e747e496738c35ec49303ea775&vid=f8f7f4f84778c5e747e496738c35ec49303ea775&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %