Indole-4-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1H-Indole-4-carbaldehyde, Indole-4-carboxaldehyde
I0712-1G I0712-5G
TCIAI0712-1GEA 960 NOK
TCIAI0712-1G TCIAI0712-5G
Indole-4-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Indole-4-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL nummer: MFCD01632221
CAS-nummer: 1074-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6598f0cd0b8417b0187f268bd0681924fdbe46ee&vid=6598f0cd0b8417b0187f268bd0681924fdbe46ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C