4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
M0802-25G M0802-500G M0802-100G
TCIAM0802-25GEA 485 NOK
TCIAM0802-25G TCIAM0802-500G TCIAM0802-100G
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Kokepunkt: 173°C
Smeltepunkt: 40…42 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007446
CAS-nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&vid=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %