5-Amino-2-methylindole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Methyl-5-indolamine, 2-Methylindol-5-ylamine, 5-Amino-2-methyl-1H-indole
A1539-1G
A1539-5G
TCIAA1539-1GEA
350
NOK
TCIAA1539-1G
TCIAA1539-5G
5-Amino-2-methylindole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-methylindole
Formel:
C₉H₁₀N₂ MW: 146,19 g/mol Smeltepunkt: 158…159 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD02093426 CAS-nummer: 7570-49-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |