5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Warning
A1395-1G A1395-25G A1395-5G
TCIAA1395-1GEA 220 NOK
TCIAA1395-1G TCIAA1395-25G TCIAA1395-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Kokepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 147 °C
MDL nummer: MFCD00006108
CAS-nummer: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&vid=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C