5-Hexen-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
H0125-25G H0125-5G
TCIAH0125-25GEA 1150 NOK
TCIAH0125-25G TCIAH0125-5G
5-Hexen-2-one ≥98.0% (by GC)
5-Hexen-2-one
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokepunkt: 129°C
Tetthet: 0,843 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 23°C
MDL nummer: MFCD00008793
CAS-nummer: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=144b0c6f281dcc0d88ae167e6a3d9a56d7329f1a&vid=144b0c6f281dcc0d88ae167e6a3d9a56d7329f1a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %