5-Methoxy-2-methylindole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
M0730-1G M0730-5G
TCIAM0730-1GEA 1400 NOK
TCIAM0730-1G TCIAM0730-5G
5-Methoxy-2-methylindole ≥99.0% (by GC)
5-Methoxy-2-methylindole
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Kokepunkt: 145°C
Smeltepunkt: 89 °C
MDL nummer: MFCD00005620
CAS-nummer: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4115a018ed00745087213a4027c2631da1f93465&vid=4115a018ed00745087213a4027c2631da1f93465&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C