Indole-6-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Indole-6-carboxaldehyde, 1H-Indole-6-carbaldehyde
I0743-1G I0743-5G
TCIAI0743-1GEA 1100 NOK
TCIAI0743-1G TCIAI0743-5G
Indole-6-carbaldehyd ≥98.0% (by GC)
Indole-6-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL nummer: MFCD02179596
CAS-nummer: 1196-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef03959955b74768c633b35143e88aa5e42fbbdc&vid=ef03959955b74768c633b35143e88aa5e42fbbdc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C