7-Nitro-1H-indazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
N0827-1G N0827-5G
TCIAN0827-1GEA 825 NOK
TCIAN0827-1G TCIAN0827-5G
7-Nitro-1H-indazole ≥97.0% (by GC)
7-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
Tetthet: 1,56 g/cm³ (293 °C)
MDL nummer: MFCD00022789
CAS-nummer: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d186197eaafa47f2d64f48c23b9038d68ee89a0a&vid=d186197eaafa47f2d64f48c23b9038d68ee89a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C