Benzofuran ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
B0060-25G B0060-5G
TCIAB0060-25GEA 1200 NOK
TCIAB0060-25G TCIAB0060-5G
Benzofuran ≥99.0% (by GC)
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Kokepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –18 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 56°C
MDL nummer: MFCD00005847
CAS-nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,01088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&vid=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %