Benzothiazole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Benzo[d]thiazole
B0092-25ML
B0092-500ML
B0092-100ML
TCIAB0092-25MLEA
220
NOK
TCIAB0092-25ML
TCIAB0092-500ML
TCIAB0092-100ML
Benzothiazole ≥96.0% (by GC)
Benzothiazole
Formel:
C₇H₅NS MW: 135,19 g/mol Kokepunkt: 231°C Tetthet: 1,246 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 107°C |
MDL nummer:
MFCD00005775 CAS-nummer: 95-16-9 EINECS: 202-396-2 FN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 14,01107 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |