Isopropyl chloroacetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
C0948-25ML
C0948-500ML
TCIAC0948-25MLEA
220
NOK
TCIAC0948-25ML
TCIAC0948-500ML
Isopropyl chloroacetate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl chloroacetate
Formel:
C₅H₉ClO₂ MW: 136,58 g/mol Kokepunkt: 150°C Smeltepunkt: –112 °C Tetthet: 1,085 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 45°C |
MDL nummer:
MFCD00040410 CAS-nummer: 105-48-6 EINECS: 203-301-7 FN: 2947 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |