Phenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
C0649-25ML C0649-500ML C0649-100ML
TCIAC0649-25MLEA 220 NOK
TCIAC0649-25ML TCIAC0649-500ML TCIAC0649-100ML
Phenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Phenyl chloroformate
Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Kokepunkt: 187°C
Smeltepunkt: –28 °C
Tetthet: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 78°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000637
CAS-nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
FN: 2746
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&vid=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %