Oleyl amine >50.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: cis-9-Octadecenylamine, (9Z)-9-Octadecen-1-amine, (Z)-Octadec-9-en-1-amine
O0059-25ML O0059-500ML O0059-100ML
TCIAO0059-25MLEA 220 NOK
TCIAO0059-25ML TCIAO0059-500ML TCIAO0059-100ML
Oleyl amine >50.0% (by GC)
Oleyl amine
Formel: C₁₈H₃₇N
MW: 267,5 g/mol
Kokepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
Tetthet: 0,813 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 158°C
MDL nummer: MFCD00066507
CAS-nummer: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
FN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&vid=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %