Isopropyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Isopropyl 2-cyanoacetate
C1001-25ML C1001-500ML
TCIAC1001-25MLEA 230 NOK
TCIAC1001-25ML TCIAC1001-500ML
Isopropyl cyanoacetate ≥97.0% (by GC)
Isopropyl cyanoacetate
Formel: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Kokepunkt: 206°C
Flash punkt: 99°C
MDL nummer: MFCD00019842
CAS-nummer: 13361-30-3
EINECS: 236-421-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&vid=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %