Etylcyanoacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C0441-25G
C0441-500G
TCIAC0441-25GEA
270
NOK
TCIAC0441-25G
TCIAC0441-500G
Etylcyanoacetat ≥99.0% (by GC)
Etylcyanoacetat
Formel:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Kokepunkt: 209 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –22 °C Tetthet: 1,063 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 110°C |
MDL nummer:
MFCD00001940 CAS-nummer: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Indeks: 14,03786 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |