Malononitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
M0033-25G M0033-500G M0033-100G
TCIAM0033-25GEA 220 NOK
TCIAM0033-25G TCIAM0033-500G TCIAM0033-100G
Malononitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Malononitrile
Formel: C₃H₂N₂
MW: 66,06 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Tetthet: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001883
CAS-nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
FN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,05711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&vid=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %