2-(2-Butoksyetoksy)etylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 220 NOK
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
2-(2-Butoksyetoksy)etylacetat ≥98.0% (by GC)
2-(2-Butoksyetoksy)etylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204,27 g/mol
Kokepunkt: 247°C
Smeltepunkt: –32°C
Tetthet: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 124°C
MDL nummer: MFCD00009458
CAS-nummer: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %