Furfuryl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
A0903-25ML
A0903-100ML
TCIAA0903-25MLEA
405
NOK
TCIAA0903-25ML
TCIAA0903-100ML
Furfuryl acetate ≥97.0% (by GC)
Furfuryl acetate
Formel:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Kokepunkt: 175 °C (1013 hPa) Tetthet: 1,1176 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 65°C |
MDL nummer:
MFCD00003251 CAS-nummer: 623-17-6 EINECS: 210-775-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |