Pentyl formate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester, Amyl formate
F0049-25ML F0049-500ML
TCIAF0049-25MLEA 230 NOK
TCIAF0049-25ML TCIAF0049-500ML
Pentyl formate ≥95.0% (by GC)
Pentyl formate
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –73 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 32°C
MDL nummer: MFCD00040440
CAS-nummer: 638-49-3
EINECS: 211-340-6
FN: 1109
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&vid=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %