Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: Pd(PPh3)4
T1350-1G T1350-25G T1350-5G
TCIAT1350-1GEA 650 NOK
TCIAT1350-1G TCIAT1350-25G TCIAT1350-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155,58 g/mol
Smeltepunkt: 103…107 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00010012
CAS-nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42507881e5f2d0a3f882862dad5ac1a78f3e6dd7&vid=42507881e5f2d0a3f882862dad5ac1a78f3e6dd7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) 97.0 to 106.0 %