trans-2-Hexenoic acid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: trans-Hex-2-enoic acid
H0383-25G H0383-250G
TCIAH0383-25GEA 610 NOK
TCIAH0383-25G TCIAH0383-250G
trans-2-Hexenoic acid ≥98.0% (by GC)
trans-2-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 118°C
Smeltepunkt: 32 °C
Tetthet: 0,946 g/cm³ (45 °C)
MDL nummer: MFCD00002705
CAS-nummer: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&vid=48f633555afd462afe595c8b3e28903dc14ab4f3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %