trans-2-Pentenoic acid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
P0345-25ML P0345-5ML
TCIAP0345-25MLEA 1675 NOK
TCIAP0345-25ML TCIAP0345-5ML
trans-2-Pentenoic acid ≥95.0% (by GC)
trans-2-Pentenoic acid
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 97°C
Tetthet: 0,9903 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00002704
CAS-nummer: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&vid=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %