trans-Cinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0352-25ML C0352-500ML
TCIAC0352-25MLEA 220 NOK
TCIAC0352-25ML TCIAC0352-500ML
trans-Cinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
trans-Cinnamaldehyde
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -8°C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 129°C
MDL nummer: MFCD00007000
CAS-nummer: 14371-10-9
Merck Indeks: 14,02297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&vid=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %