Trimethyl orthoformate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
O0068-25ML O0068-500ML
TCIAO0068-25MLEA 230 NOK
TCIAO0068-25ML TCIAO0068-500ML
Trimethyl orthoformate ≥98.0% (by GC)
Trimethyl orthoformate
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 15°C
MDL nummer: MFCD00008483
CAS-nummer: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
FN: 3272
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77041bf6d4924558373f99b6c27efcdec399ff8b&vid=77041bf6d4924558373f99b6c27efcdec399ff8b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %