Dietylenglykolmonometyleter ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
M0537-25ML M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA 220 NOK
TCIAM0537-25ML TCIAM0537-500ML
Dietylenglykolmonometyleter ≥99.0% (by GC) stabilised
Dietylenglykolmonometyleter
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Kokepunkt: 193°C
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 105°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002871
CAS-nummer: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Indeks: 14,06037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&vid=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %