Trietylenglykol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
T0428-25G T0428-500G
TCIAT0428-25GEA 220 NOK
TCIAT0428-25G TCIAT0428-500G
Trietylenglykol ≥99.0% (by GC)
Trietylenglykol
Formel: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Kokepunkt: 276°C
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 174°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002880
CAS-nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Indeks: 14,09670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&vid=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %