2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
B1525-25G
B1525-250G
TCIAB1525-25GEA
660
NOK
TCIAB1525-25G
TCIAB1525-250G
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥98.0% (by GC)
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Formel:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol Kokepunkt: 363 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 133…134 °C Tetthet: 1,382 g/cm³ (-173 °C) |
MDL nummer:
MFCD00004619 CAS-nummer: 91-04-3 EINECS: 202-036-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 128.0 deg-C |
Solubility in THF | very faint turbidity |