3,5-Dibenzyloxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)methanol, 3,5-Bis(benzyloxy)benzyl alcohol
D2651-25G D2651-5G
TCIAD2651-25GEA 3550 NOK
TCIAD2651-25G TCIAD2651-5G
3,5-Dibenzyloxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibenzyloxybenzyl alcohol
Formel: C₂₁H₂₀O₃
MW: 320,39 g/mol
Smeltepunkt: 85 °C
MDL nummer: MFCD01863236
CAS-nummer: 24131-31-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&vid=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C