1,3-Diaminopentane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,3-Pentanediamine
D2252-25ML D2252-500ML
TCIAD2252-25MLEA 230 NOK
TCIAD2252-25ML TCIAD2252-500ML
1,3-Diaminopentane ≥96.0% (by GC)
1,3-Diaminopentane
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 164°C
Flash punkt: 59°C
MDL nummer: MFCD00134550
CAS-nummer: 589-37-7
FN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&vid=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %