2,6-Dichloro-p-cresol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dichloro-4-methylphenol
D2173-1G D2173-5G
TCIAD2173-1GEA 365 NOK
TCIAD2173-1G TCIAD2173-5G
2,6-Dichloro-p-cresol ≥96.0% (by GC)
2,6-Dichloro-p-cresol
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
MDL nummer: MFCD00134679
CAS-nummer: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9af66cd46dd240f2d96169e7b773207b4324a23&vid=c9af66cd46dd240f2d96169e7b773207b4324a23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %