2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
D2591-25G D2591-5G
TCIAD2591-25GEA 1225 NOK
TCIAD2591-25G TCIAD2591-5G
2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97.0% (by GC)
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00017289
CAS-nummer: 6638-05-7
EINECS: 229-641-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ef4ebb787f144499e0aa219838c7cd41d4d203b&vid=0ef4ebb787f144499e0aa219838c7cd41d4d203b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency