5-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)anisole
B3369-25G B3369-5G
TCIAB3369-25GEA 2950 NOK
TCIAB3369-25G TCIAB3369-5G
5-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00004630
CAS-nummer: 80866-82-6
EINECS: 279-586-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=063a661dad0962b574881894b5c6b426489120d7&vid=063a661dad0962b574881894b5c6b426489120d7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C