5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)methanol
B2164-1G B2164-5G
TCIAB2164-1GEA 220 NOK
TCIAB2164-1G TCIAB2164-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO₂
MW: 203,04 g/mol
Kokepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 113 °C
MDL nummer: MFCD00004618
CAS-nummer: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Indeks: 12,01460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e942bcdfa9564a5a58cb4c2709b3471897492cf&vid=8e942bcdfa9564a5a58cb4c2709b3471897492cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C