5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
C0026-25G C0026-500G C0026-100G
TCIAC0026-25GEA 260 NOK
TCIAC0026-25G TCIAC0026-500G TCIAC0026-100G
5-Isopropyl-2-methylphenol ≥98.0% (by GC)
5-Isopropyl-2-methylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0,5 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 100°C
MDL nummer: MFCD00002236
CAS-nummer: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,01872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&vid=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %