4,4'-Isopropylidenediphenol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Bisphenol A, BPA, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane
B0494-25G B0494-500G
TCIAB0494-25GEA 220 NOK
TCIAB0494-25G TCIAB0494-500G
4,4'-Isopropylidenediphenol ≥99.0% (by GC)
4,4'-Isopropylidenediphenol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Kokepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 155 °C
Tetthet: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 227 °C
MDL nummer: MFCD00002366
CAS-nummer: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Indeks: 14,01297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&vid=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency