(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, (±)-1,3-Dihydroxy-2,2,4-trimethyl pentane
T0483-25G T0483-500G
TCIAT0483-25GEA 220 NOK
TCIAT0483-25G TCIAT0483-500G
(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol ≥97.0% (by GC)
(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Kokepunkt: 232°C
Smeltepunkt: 51 °C
Tetthet: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004681
CAS-nummer: 144-19-4
EINECS: 205-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35dd4cfc50ef0d8e26a2ccdce2353da3dc13b729&vid=35dd4cfc50ef0d8e26a2ccdce2353da3dc13b729&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency