5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
A1215-10G A1215-25G
TCIAA1215-10GEA 340 NOK
TCIAA1215-10G TCIAA1215-25G
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Formel: C₇H₉NOS
MW: 155,22 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Tetthet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD00005331
CAS-nummer: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&vid=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %